Stampa…
Sodio bromuro ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
212670025 212671000 212675000
ACRO212670025EA 200 EUR
ACRO212670025 ACRO212671000 ACRO212675000
Sodio bromuro ACS
Sodio bromuro
Formula: NaBr
Punto di ebollizione: 1390 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 755 °C
Densità: 3,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003475
CAS Number: 7647-15-6
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Powder or solid
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.8
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Bromate (BrO3) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %