Stampa…
Sodio acetato, anidro 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
212660010 212662500
ACRO212660010EA 82.2 EUR
ACRO212660010 ACRO212662500
Sodio acetato, anidro 99% per biochimica
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 324 °C
Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %