Stampa…
Potassio diidrogeno fosfato 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
212590025 212595000
ACRO212590025EA 262 EUR
ACRO212590025 ACRO212595000
Potassio diidrogeno fosfato 99+% per biochimica
Potassio diidrogeno fosfato
Formula: KH₂PO₄
Punto di ebollizione: ~ 100 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 253 °C
Densità: 2,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011401
CAS Number: 7778-77-0
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.005
Titration with NaOH ≥99.0 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %