Potassio bromuro 99+% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
212580010
212582500
ACRO212580010EA
193
EUR
ACRO212580010
ACRO212582500
Potassio bromuro 99+% per biochimica
Potassio bromuro
Formula:
KBr Punto di ebollizione: 1435 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 734 °C Densità: 2,75 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011358 CAS Number: 7758-02-3 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Heavy metals | ≤5 ppm |
Chloride (Cl) | ≤0.2 % |
Iodide (I) | ≤0.001 % |
Bromate (BrO3) | ≤0.001 % |
Iodate (IO3) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.005 % |
Barium (Ba) | ≤0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.001 % |
Sodium (Na) | ≤0.02 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |