Stampa…
Piombo (II) carbonato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Lead carbonat
212511000 212515000
ACRO212511000EA 58.6 EUR
ACRO212511000 ACRO212515000
Piombo (II) carbonato ACS
Piombo (II) carbonato
Formula: PbCO₃
Peso molecolare: 267,21 g/mol
Punto di fusione: 400 °C
Densità: 6,43 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064631
CAS Number: 598-63-0
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate and Nitrite (as NO3) (limit about 0.005%) Passes test
Cadmium (Cd) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Zinc (Zn) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.02 % (in dilute acetic acid)