Stampa…
Iodio 99.5+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
212490250 212491000 212495000
ACRO212490250EA 31.4 EUR
ACRO212490250 ACRO212491000 ACRO212495000
Iodio 99.5+% per analisi
Iodio
Formula: I₂
Punto di ebollizione: 185 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 113 °C
Densità: 4,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011355
CAS Number: 7553-56-2
UN: 3495
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Dark blue to black Glistening spheres
Titration Iodometric 99.5 to 100.5 %
Chlorine and Bromine (as Cl) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤10 ppm
Copper (Cu) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤5 ppm
Magnesium (Mg) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤5 ppm
Insoluble matter Passes test