Stampa…
Cadmio acetato diidrato 98%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cadmium di(acetate) dihydrate, Acetic acid cadmium salt dihydrate
212310010 212310050 212312500
ACRO212310010EA 118 EUR
ACRO212310010 ACRO212310050 ACRO212312500
Cadmio acetato diidrato 98%, puro
Cadmio acetato diidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Cd·2H₂O
Peso molecolare: 266,53 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C (4 mmHg)
Punto di fusione: 256 °C
Densità: 2,341 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00150020
CAS Number: 5743-04-4
UN: 2570
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Titration Complexometric ≥97.5 %
Loss on drying 12.5 % to 14.5 %