Stampa…
Alluminio nitrato nonaidrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
212240100 212241000
ACRO212240100EA 67.7 EUR
ACRO212240100 ACRO212241000
Alluminio nitrato nonaidrato 99.999% (trace metals basis)
Alluminio nitrato nonaidrato
Formula: Al(NO₃)₃·9H₂O
Punto di fusione: 73 °C
Densità: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149132
CAS Number: 7784-27-2
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 6.5 to 7.9 % (Al)
Total trace metal impurities ≤10 ppm