Stampa…
Litio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
212540050 212540250 212541000
ACRO212540050EA 57.5 EUR
ACRO212540050 ACRO212540250 ACRO212541000
Litio nitrato 99.999% (trace metals basis)
Litio nitrato
Formula: LiNO₃
Punto di ebollizione: 600 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 251 °C
Densità: 2,38 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011094
CAS Number: 7790-69-4
UN: 2722
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Total trace metal impurities ≤10 ppm
Lithium (Li) 9 to 11 %