Stampa…
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethanol, 2-(4-(Dimethylamino)phenyl)ethanol, Benzeneethanol, 4-(dimethylamino)-, p-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
210930010 210930050
ACRO210930010EA 66.8 EUR
ACRO210930010 ACRO210930050
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol 99%
4-(Dimethylamino)phenethyl alcohol
Formula: C₁₀H₁₅NO
Punto di ebollizione: 116 °C (,1 mmHg)
Punto di fusione: 53,9…55.1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009711
CAS Number: 50438-75-0
Visualizza i codici
Appearance White to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 58 °C
GC ≥98.5 %