Stampa…
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2,2-Dimethyl-1,3-propanediamine
210510500 210512500
ACRO210510500EA 103 EUR
ACRO210510500 ACRO210512500
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine 99%
2,2-Dimethylpropane-1,3-diamine
Formula: C₅H₁₄N₂
Peso molecolare: 102,1800 g/mol
Punto di ebollizione: 152…154 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 29…31 °C
Densità: 0,85 g/cm³
Flash Pt: 47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009801
CAS Number: 7328-91-8
UN: 2921
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Colorless Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4556 to 1.4576 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %