Stampa…
2-Methylbenzofuran 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
208400010 208400050
ACRO208400010EA 91.7 EUR
ACRO208400010 ACRO208400050
2-Methylbenzofuran 96%
2-Methylbenzofuran
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 197…198 °C (760 mmHg)
Densità: 1,057 g/cm³
Flash Pt: 67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005850
CAS Number: 4265-25-2
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %