Stampa…
Calcio cloruro ACS desiccant
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
206791000 206795000
ACRO206791000EA 51 EUR
ACRO206791000 ACRO206795000
Calcio cloruro ACS desiccant
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: >1600 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 782 °C
Densità: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥96.0 %
Titrable base ≤0.006 meq/g