Stampa…
Acido 1-pentansolfonico sale sodico 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
206110050 206110250 206111000
ACRO206110050EA 38 EUR
ACRO206110050 ACRO206110250 ACRO206111000
Acido 1-pentansolfonico sale sodico 98+%
Acido 1-pentansolfonico sale sodico
Formula: C₅H₁₁O₃SNa
Peso molecolare: 174,2 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007541
CAS Number: 22767-49-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=c05ac89187caa0f42e60641ad35eb6a387ca27ac&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (1 g, 120°C)
Solubility (10 % in water at 25°C) Clear colorless
Titration after Ion exchange ≥98.0 % (on dry substance)