Stampa…
α-Chlorothioanisole 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Chloromethyl phenyl sulphide
202360050 202360250
ACRO202360050EA 68.9 EUR
ACRO202360050 ACRO202360250
α-Chlorothioanisole 97%
α-Chlorothioanisole
Formula: C₇H₇ClS
Punto di ebollizione: 66 °C (,3hPa)
Densità: 1,23 g/cm³
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000921
CAS Number: 7205-91-6
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %