Stampa…
Bromoacetyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
197990250 197991000
ACRO197990250EA 55 EUR
ACRO197990250 ACRO197991000
Bromoacetyl chloride 95%
Bromoacetyl chloride
Formula: BrCH₂COOCl
Peso molecolare: 157,39 g/mol
Punto di ebollizione: 127…128 °C (760 mmHg)
Densità: 1,9 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000724
CAS Number: 22118-09-8
UN: 3265
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4970 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric 94.0 to 106.0 %