Magnesio cloruro, anidro 99.9% (trace metals basis), puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
MgCl₂ Punto di ebollizione: 1412 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 708 °C Densità: 2,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011106 CAS Number: 7786-30-3 |
Appearance | White Powder to beads |
Total trace metal impurities | ≤0.1 % |