Stampa…
Ammonio metavanadato 99.996% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Ammonio monovanadato
194400100 194400500
ACRO194400100EA 154 EUR
ACRO194400100 ACRO194400500
Ammonio metavanadato 99.996% (trace metals basis)
Ammonio metavanadato
Formula: NH₄VO₃
Peso molecolare: 116,98 g/mol
Punto di fusione: 200 °C (dec.)
Densità: 2,33 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011430
CAS Number: 7803-55-6
UN: 2859
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤40 ppm
Vanadium (V) 42.4 to 44.6 %