Ammonio solfato 99.9995% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sulphuric acid diammonium salt, Diammonium sulphate, Mascagnite
Formula:
(NH₄)₂SO₄ Punto di fusione: 280 °C Densità: 1,78 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003391 CAS Number: 7783-20-2 |
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤5 ppm |
Gravimetry | 23.7 to 24.9 % (S) |