Sodio solfato, anidro 99+% per HPLC
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
Formula:
Na₂SO₄ Peso molecolare: 142.04 g/mol Punto di ebollizione: >1700 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 884 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003504 CAS Number: 7757-82-6 Merck Index: 12,08829 |
|
Appearance | White Crystalline powder |
Water | ≤0.1 % |
UV | (10 % in water) |
Acidity/alkalinity | ≤0.0002 meq/g |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |