Stampa…
Sodio cloruro, extra_pure
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
194090010 194090050 194090250
ACRO194090010EA 35.9 EUR
ACRO194090010 ACRO194090050 ACRO194090250
Sodio cloruro, extra_pure
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58.44 g/mol
Punto di ebollizione: 1461 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 801 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.0 %
pH 5.0 to 8.0 (5 % in water at 20°C)
Sulfate (SO4) ≤100 ppm
Barium (Ba) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm