Potassio solfato, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Formula:
K₂SO₄ Punto di ebollizione: 1689 °C (760 mmHg) Punto di fusione: 1067 °C Densità: 2,66 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011388 CAS Number: 7778-80-5 |
Appearance | White Crystalline powder |
Loss on drying | ≤1 % (130°C) |
pH | 5.5 to 8.5 |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
Arsenic (As) | ≤0.0003 % |
Lead (Pb) | ≤0.0002 % |
Mercury (Hg) | ≤0.0001 % |
Selenium (Se) | ≤0.0005 % |