Stampa…
Palladium(II) oxide 99.995% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
193680010 193680050
ACRO193680010EA 277 EUR
ACRO193680010 ACRO193680050
Palladium(II) oxide 99.995% (trace metals basis)
Palladium(II) oxide
Formula: OPd
Peso molecolare: 122,42 g/mol
Punto di fusione: 870 °C (dec.)
Densità: 8,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011172
CAS Number: 1314-08-5
Visualizza i codici
Appearance Grey to black Powder or granules and/or chunks
Assay 85.2 to 88.7 % (Pd)
Total trace metal impurities ≤50 ppm