Ammonio esafluorosilicato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
H₈F₆N₂Si Densità: 2,01 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010887 CAS Number: 16919-19-0 UN: 2854 ADR: 6.1,III |
Appearance | White Crystalline powder and/or chunks |
Total trace metal impurities | ≤10 ppm |