Stampa…
Mercurio (II) ossido, rosso 99+% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
193510250 193511000
ACRO193510250EA 39.1 EUR
ACRO193510250 ACRO193511000
Mercurio (II) ossido, rosso 99+% ACS
Mercurio (II) ossido
Formula: HgO
Punto di ebollizione: 356,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 500 °C (dec.)
Densità: 11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011045
CAS Number: 21908-53-2
UN: 1641
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Orange-red to red Powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.025 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.03 % (in dilute HCl)
Residue after reduction ≤0.025 %
Nitrogen compounds (as N) ≤0.005 %