Stampa…
Mercurio (II) ioduro, red ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Mercury diiodide, Mercuric iodide
193500250 193501000 193505000
ACRO193500250EA 32.6 EUR
ACRO193500250 ACRO193501000 ACRO193505000
Mercurio (II) ioduro, red ACS
Mercurio (II) ioduro
Formula: HgI₂
Peso molecolare: 454.4 g/mol
Punto di ebollizione: 354 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 259 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011044
CAS Number: 7774-29-0
UN: 1638
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,05905
Visualizza i codici
Appearance Red Crystalline powder
Titration Iodometric ≥99.0 % (Dried basis)
Solubility (In potassium iodide soln.) Passes test
Mercurous Mercury (as Hg) ≤0.1 %
Soluble Hg salts (as Hg) ≤0.05 %