Stampa…
Magnesio nitrato esaidrato 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
193420100 193420500
ACRO193420100EA 42.2 EUR
ACRO193420100 ACRO193420500
Magnesio nitrato esaidrato 99.999% (trace metals basis)
Magnesio nitrato esaidrato
Formula: Mg(NO₃)₂·6H₂O
Punto di ebollizione: 330 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 89 °C
Densità: 1,63 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 93,3 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149779
CAS Number: 13446-18-9
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Titration Complexometric 9.1 to 9.7 % (Mg)
Total trace metal impurities ≤10 ppm