Stampa…
Litio solfato monoidrato 99+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
193391000 193395000
ACRO193391000EA 39 EUR
ACRO193391000 ACRO193395000
Litio solfato monoidrato 99+% ACS
Litio solfato monoidrato
Formula: Li₂SO₄·H₂O
Peso molecolare: 127,96 g/mol
Punto di fusione: 860 °C
Densità: 2,05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149766
CAS Number: 10102-25-7
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Loss on drying 13.0 % to 15.0 % (1 g, 150°C)
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (dried basis) Li2SO4
Chloride (Cl) ≤0.002 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.05 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.01 %