Stampa…
Litio cloruro 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
193370010 193370050
ACRO193370010EA 260 EUR
ACRO193370010 ACRO193370050
Litio cloruro 99%, extra puro
Litio cloruro
Formula: LiCl
Punto di ebollizione: 1382 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 605 °C
Densità: 2,06 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011078
CAS Number: 7447-41-8
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals or granules
Titration Argentometric ≥98.5 %
Loss on drying ≤0.5 % (400°C, 4 h)
Insoluble matter ≤0.01 % (in acid)