Stampa…
Cobalto 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
192850050 192850250
ACRO192850050EA 79.8 EUR
ACRO192850050 ACRO192850250
Cobalto 99.995% (trace metals basis), powder and/or granules
Cobalto
Formula: Co
Punto di ebollizione: 2870 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 1495 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010935
CAS Number: 7440-48-4
ADR: 4.1,II
Visualizza i codici
Appearance Grey Powder and/or granules
Total trace metal impurities ≤50 ppm