Stampa…
Cesio ioduro 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
192820010 192820100 192820500
ACRO192820010EA 29.8 EUR
ACRO192820010 ACRO192820100 ACRO192820500
Cesio ioduro 99.999% (trace metals basis)
Cesio ioduro
Formula: CsI
Punto di ebollizione: 1280 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 626 °C
Densità: 3,21 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010962
CAS Number: 7789-17-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤10 ppm