Stampa…
Calcio cloruro, anidro 96% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
192731000 192735000
ACRO192731000EA 92.5 EUR
ACRO192731000 ACRO192735000
Calcio cloruro, anidro 96% per biochimica
Calcio cloruro
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: >1600 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 782 °C
Densità: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥95.0 %
Phosphate (PO4) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.02 %
Ammonium (NH4) ≤0.005 %
Arsenic (As) ≤0.0001 %
Copper (Cu) ≤0.0005 %
Iron (Fe) ≤0.0025 %
Nickel (Ni) ≤0.0005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Acidity (HCl) ≤0.01 %