Cadmio cloruro, anidro 98%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Cadmium chloride
192690025
192695000
ACRO192690025EA
889
EUR
ACRO192690025
ACRO192695000
Cadmio cloruro, anidro 98%, puro
Cadmio cloruro
Formula:
CdCl₂ Peso molecolare: 183.32 g/mol Punto di ebollizione: 967 Punto di fusione: 568 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00010916 CAS Number: 10108-64-2 UN: 2570 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,01653 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.05 % |