α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
4-Chloro-2-nitrobenzyl chloride
187950010
187950050
ACRO187950010EA
44.9
EUR
ACRO187950010
ACRO187950050
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene 98%
α,4-Dichloro-2-nitrotoluene
Formula:
C₇H₅Cl₂NO₂ Peso molecolare: 206,03 g/mol Punto di fusione: 38…44 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007216 CAS Number: 938-71-6 UN: 3261 ADR: 8,III |
Appearance | Light yellow to tan Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 39 to 44 °C |
GC | ≥97.5 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |