Stampa…
2,2-Diphenylethanol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
188220020 188220100
ACRO188220020EA 29.4 EUR
ACRO188220020 ACRO188220100
2,2-Diphenylethanol 97%
2,2-Diphenylethanol
Formula: C₁₄H₁₄O
Punto di ebollizione: 160…162 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 53…56 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004729
CAS Number: 1883-32-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
GC ≥96.0 %