Stampa…
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N1,N1,N2,N2-Tetramethyldiazene-1,2-dicarboxamide, Diamide
185710010 185710050
ACRO185710010EA 124 EUR
ACRO185710010 ACRO185710050
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide) 98%
1,1'-Azobis(N,N-dimethylformamide)
Formula: C₆H₁₂N₄O₂
Peso molecolare: 172,19 g/mol
Punto di fusione: 111…113,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00008318
CAS Number: 10465-78-8
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 104 to 114 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %