Stampa…
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Methoxyphenethyl alcohol
182250010 182250050 182250250
ACRO182250010EA 51.3 EUR
ACRO182250010 ACRO182250050 ACRO182250250
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol 97%
2-(3-Methoxyphenyl)ethanol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 141…143 °C (12 mmHg)
Densità: 1,075 g/cm³
Flash Pt: >113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002893
CAS Number: 5020-41-7
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (dry substance)