Stampa…
exo-2-Aminonorbornane 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1R,2R,4S)-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1R,2R,4S)-rel-Bicyclo[2.2.1]heptan-2-amine, (1alpha,4alpha)-Norbornane-2alpha-amine
176950010 176950050
ACRO176950010EA 66.2 EUR
ACRO176950010 ACRO176950050
exo-2-Aminonorbornane 99%
exo-2-Aminonorbornane
Formula: C₇H₁₃N
Peso molecolare: 111,19 g/mol
Punto di ebollizione: 49 °C (13mbar)
Densità: 0,93 g/cm³
Flash Pt: 35 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078132
CAS Number: 7242-92-4
UN: 2733
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥97.5 %