3-Quinolinecarbaldehyde 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
175690010
175690050
ACRO175690010EA
98.8
EUR
ACRO175690010
ACRO175690050
3-Quinolinecarbaldehyde 97+%
3-Quinolinecarbaldehyde
Formula:
C₁₀H₇NO Punto di fusione: 66…69 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00006768 CAS Number: 13669-42-6 |
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 66 to 69 °C |
GC | ≥97.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |