Stampa…
2-Hydroxyethyl salicylate 98+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
174100010 174102500
ACRO174100010EA 398 EUR
ACRO174100010 ACRO174102500
2-Hydroxyethyl salicylate 98+%
2-Hydroxyethyl salicylate
Formula: C₉H₁₀O₄
Punto di ebollizione: 172 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 25 °C
Densità: 1,25 g/cm³
Flash Pt: 174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002862
CAS Number: 87-28-5
Visualizza i codici
Appearance Colorless to almost colorless Oily liquid or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %