Stampa…
Neopentylamine 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Amino-2,2-dimethylpropane
173690250 173691000
ACRO173690250EA 121 EUR
ACRO173690250 ACRO173691000
Neopentylamine 97%
Neopentylamine
Formula: C₅H₁₃N
Peso molecolare: 87,16 g/mol
Punto di ebollizione: 79…82 °C (760 mmHg)
Densità: 0,74 g/cm³
Flash Pt: –13 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008134
CAS Number: 5813-64-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4010 to 1.4050 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %