Stampa…
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
172670010 172670050 172670250
ACRO172670010EA 55.7 EUR
ACRO172670010 ACRO172670050 ACRO172670250
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 97%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Punto di fusione: 97…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007135
CAS Number: 53055-05-3
Visualizza i codici
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 103 °C
GC ≥96.0 %