Stampa…
7-Methoxy-1-tetralone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
172430050 172430250
ACRO172430050EA 51.4 EUR
ACRO172430050 ACRO172430250
7-Methoxy-1-tetralone 97%
7-Methoxy-1-tetralone
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di fusione: 61…63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001696
CAS Number: 6836-19-7
Visualizza i codici
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥96.0 %
Elemental Analysis 10.41 to 11.28 % (N)