Stampa…
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
172270100 172270500
ACRO172270100EA 44.9 EUR
ACRO172270100 ACRO172270500
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol 95%
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Formula: C₆H₁₃ClO₃
Peso molecolare: 168,62 g/mol
Punto di ebollizione: 256…258 °C (760 mmHg)
Densità: 1,163 g/cm³
Flash Pt: 107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002874
CAS Number: 5197-62-6
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +158° to +168° (20°C, 589 nm) (c=1, water) On dry substance