Stampa…
Bromomethyl methyl ether 90%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
171650050 171650250
ACRO171650050EA 41.8 EUR
ACRO171650050 ACRO171650250
Bromomethyl methyl ether 90%
Bromomethyl methyl ether
Formula: C₂H₅BrO
Peso molecolare: 124,97 g/mol
Punto di ebollizione: 87 °C (760 mmHg)
Densità: 1,53 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000171
CAS Number: 13057-17-5
UN: 1992
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4550 to 1.4570 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %