Stampa…
Paraffina, liquido, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
171400010 171400025 171402500
ACRO171400010EA 54.6 EUR
ACRO171400010 ACRO171400025 ACRO171402500
Paraffina, liquido, puro
Paraffina
Punto di ebollizione: 300 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: –24 °C
Densità: 0,88 g/cm³
Flash Pt: 218 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 8012-95-1
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Oily liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.827 to 0.890 g/ml
Viscosity 63 to 80 mm²/s (40°C)