Stampa…
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
171330010 171330050
ACRO171330010EA 46.9 EUR
ACRO171330010 ACRO171330050
4-Phenyl-3-butyn-2-one 98%
4-Phenyl-3-butyn-2-one
Formula: C₁₀H₈O
Punto di ebollizione: 75…76 °C (1,1hPa)
Densità: 0,99 g/cm³
Flash Pt: 95 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008776
CAS Number: 1817-57-8
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %