2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
170040100
170040250
ACRO170040100EA
117
EUR
ACRO170040100
ACRO170040250
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(Oxiran-2-ylmethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formula:
C₁₁H₉NO₃ Punto di fusione: 94…100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005896 CAS Number: 5455-98-1 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 102 °C |
GC | ≥94.0 % |