Stampa…
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
168560010 168560100
ACRO168560010EA 39.5 EUR
ACRO168560010 ACRO168560100
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde 97%
3-Hydroxy-4-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₅NO₄
Peso molecolare: 167,12 g/mol
Punto di fusione: 131…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007109
CAS Number: 704-13-2
Visualizza i codici
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 135 °C
GC ≥96.0 %