Stampa…
3-Piperidinemethanol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)piperidine
168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 24.9 EUR
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperidinemethanol 98%
3-Piperidinemethanol
Formula: C₆H₁₃NO
Peso molecolare: 115,18 g/mol
Punto di ebollizione: 236 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 58…62 °C
Densità: 1,02 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005997
CAS Number: 4606-65-9
UN: 3263
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %